Buretas, con llave de paso recta
Proveedor: HIRSCHMANN
3130160 3130170 3130175
612-3544EA 93.2 EUR
612-3544 612-3546 612-3547
Buretas, con llave de paso recta
Buretas
DURAN®, Vidrio de borosilicato clase AS.
  • Calibradas por vertido, certificado de conformidad con identificación de lote y fecha
  • Marcas anulares en las graduaciones principales, graduaciones en negro
  • Con llave de vidrio
Longitud de la escala: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certificaciones: DIN ISO 385.