Buretas, Llave de paso Recta, Schellbach
Proveedor: HIRSCHMANN
3110160 3110170 3110175 3110260 3110270 3110275
612-3533EA 75.5 EUR
612-3533 612-3534 612-3536 612-3537 612-3538 612-3539
Buretas, Llave de paso Recta, Schellbach
Buretas
DURAN®, clase B.
  • Calibrado para entregar 'Ex'
  • Marcas cortas en graduaciones mayores, graduaciones azules
Longitud de la escala: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certificaciones: DIN ISO EN 385