Buretas, llave recta
Proveedor: HIRSCHMANN
3100160 3100170 3100175 3100260 3100270 3100275
612-3526EA 76.3 EUR
612-3526 612-3527 612-9810 612-3529 612-3531 612-3532
Buretas, llave recta
Buretas
DURAN®, clase B.
  • Calibrado para entregar 'Ex'
  • Marcas cortas en graduaciones mayores, graduaciones negras
Longitud de la escala: 500 mm.
Certificaciones: DIN EN ISO 385.