Buretas, llave recta
Proveedor: HIRSCHMANN
3120160 3120170 3120175
612-3541EA 106 EUR
612-3541 612-3542 612-3543
Buretas, llave recta
Buretas
DURAN®, vidrio marrón, clase B.
  • Calibradas por vertido
  • Marcas cortas en las graduaciones principales, graduaciones en blanco
  • Con llave de vidrio
Longitud de la escala: 500 mm
Certificaciones: DIN EN ISO 385