Buretas, llave de paso extraíble
Proveedor: SciLabware
BRB276P BRB284 BRB290 BRB264P BRB266P
BIBBBRB276PEA 43.7 EUR
BIBBBRB276P BIBBBRB284 612-0376 612-0369 612-0370
Buretas, llave de paso extraíble
Buretas
Vidrio sodocálcico, clase B, llave de paso de PTFE extraíble.
  • Parte superior abocinada para un llenado más seguro
  • Graduaciones de esmalte azul
BS 846
Certificaciones: BS 846