Buretas, llave de paso recta, husillo de PTFE, MBL®.
Proveedor: SciLabware
BRB402 BRB404 BRB406 BRB408
612-3254EA 80.2 EUR
612-3254 612-3256 612-3257 612-3258
Buretas, llave de paso recta, husillo de PTFE, MBL®.
Buretas
Vidrio de borosilicato Pyrex®, clase B.
  • Calibrado para suministrar "Ex
  • Con GP Rotaflo®, llave de paso que tiene una llave de PTFE, que no requiere lubricación
  • Proporciona un control fino de la gota, sin agarrotamiento con soluciones cáusticas
  • Graduaciones en color ámbar permanente
Certificaciones: ISO 385