Buretas de cero automáticas, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3640-0010 3640-0025 3640-0050
612-2583EA 191 EUR
612-2583 612-2584 612-2585
Buretas de cero automáticas, Nalgene®
Buretas
Crystal-clear acrylic, PMP tip and TFE stopcock and plug, LDPE bottle with PP screw closure, 1 m PVC tubing.
  • No se ven afectadas por ácidos y bases minerales diluidos, excepto HF y NH₄OH
  • No diseñadas para alcohol ni solventes orgánicos
Duraderas, excelentes para uso general, colegios, laboratorios industriales y uso en campo.
ASTM E287.
Certificaciones: ASTM E287