Buretas, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3650-0025 3650-0050
612-2558EA 179 EUR
612-2558 612-2559
Buretas, Nalgene®
Buretas
Crystal-clear acrylic, PMP tip and TFE stopcock and plug.
  • No se ven afectadas por ácidos y bases minerales diluidos, excepto HF y NH₄OH
  • No diseñadas para alcohol ni solventes orgánicos
Duraderas, excelentes para uso general, colegios, laboratorios industriales y uso de campo.
Certificaciones: ASTM E287