Buretas automáticas, Sofnol
Proveedor: SciLabware
3298/02 3298/03 3298/04
612-2905EA 592 EUR
612-2905 612-2906 612-2907
Buretas automáticas, Sofnol
Buretas
Vidrio de borosilicato.
  • Llave de paso Rotaflo® PTFE para un rendimiento sin grasa y un control fino de las gotas
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Puesta a cero automática y fácil llenado
Información para pedidos: Las buretas y las botellas deben pedirse por separado.