Buretas, llave recta, SILBERBRAND
Proveedor: Brand
13536 13538
BRND13536EA 212 EUR
BRND13536 BRND13538
Buretas, llave recta, SILBERBRAND
Buretas
Vidrio de borosilicato ámbar 5.4.
  • Calibrado por vertido (tipo 'Ex')
  • Marcas cortas en las graduaciones principales, graduaciones en blanco
25 ml: tolerancias según clase B, DIN EN ISO 385, distancia reducida entre marcas de subdivisión.
50 ml: clase B, DIN EN ISO 385.
Longitud: 550 mm (25 ml); 800 mm (50 ml).