Frascos para buretas de cero automático según Pellet. Vidrio soda
Proveedor: Brand
23310 23320
612-3219EA 88 EUR
612-3219 612-9955
Frascos para buretas de cero automático según Pellet. Vidrio soda
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio de borosilicato 3.3.
  • Muy buena resistencia a la temperatura
  • Muy buena resistencia química
  • Color ámbar para sustancias fotosensibles
  • Tamaño de casquillo NS 29732
Frasco reservorio para bureta automática disponible en vidrio transparente o vidrio ámbar.