VWR®, Micrómetros digitales
Proveedor: VWR Collection
819-0012EA 147 EUR
819-0012 819-0013
VWR®, Micrómetros digitales
Calibradores
Fabricado en acero inoxidable. La vida útil de la pila es de ~10000 horas.
  • Cuerpo ergonómico y rueda por fricción, facilitan manipulación y agilizan las lecturas
  • Fácil de leer: pantalla con dígitos grandes
  • Acero resistente a la humedad y el polvo
El botón de cero establece en cero las pinzas cerradas o en cualquier punto de referencia. El cero flotante también se puede establecer a mitad de la medida para leer resultados relativos (diferencias) sin cálculos.
Peso: 255 g.
Información de suministro: Un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA proporciona un certificado con número de serie para indicar la trazabilidad de los instrumentos según los estándares de NIST.