Contenedores de seguridad para frascos con tapa, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
6501-2500 6501-4000
216-4426EA 142 EUR
216-4426 216-4427
Contenedores de seguridad para frascos con tapa, Nalgene®
Portadores Portadores de frascos
Para almacenamiento y transporte de frascos con ácidos u otros productos químicos de 2,5 o 4 L. Apto también para botellas con asas en el cuello.
LDPE, con tapa de PC.
  • Durante el transporte, la tapa de protección se cierra firmemente sobre la botella mediante el asa de transporte
  • El tapón de protección, de plástico transparente, permite visualizar los tapones de las botellas de ácidos con código de colores
  • El tapón se puede desenroscar, no es necesario sacar la botella del contenedor para vaciar su contenido