Cartuchos para extracción en fase sólida, LiChrolut®
Proveedor: Merck
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
1.02014.0001EA 247 EUR
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
Cartuchos para extracción en fase sólida, LiChrolut®
Columnas de cromatografía
Los cartuchos y accesorios para extracción en fase sólida (SPE) LiChrolut® se han fabricado con los más altos estándares. A menos que se indique lo contrario, todos los cartuchos de SPE recogidos a continuación son de polipropileno y compatibles con los instrumentos y robots de SPE automatizados. Se controlan de manera exhaustiva tres factores importantes:
  • Reproducibilidad lote a lote: cada absorbente se somete a pruebas de capacidad frente a compuestos polares y no polares
  • Eliminación de depósitos: los absorbentes tienen una distribución homogénea del tamaño de partículas que no deja prácticamente depósitos
  • Contaminación: se utilizan tubos y absorbentes de gran pureza, que se someten a un lavado antes del embalaje para garantizar productos no contaminados
EN: para extracción no polar en fase polimérica
SCX: para extracción de intercambio catiónico
TSC: para el análisis en modo mixto de analitos catiónicos y neutros
* Para análisis de ultratrazas