Cámaras de cultivo celular, fábricas de células Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
139446 164327 167695 170009 140004 165250
734-2028EA 1570 EUR
734-2028 734-2082 732-2606 734-2105 734-2187 732-2603
Cámaras de cultivo celular, fábricas de células Nunc™
Biorreactores
PS, estériles. Para la producción industrial de, entre otros productos, vacunas, anticuerpos monoclonales o productos farmacéuticos.
  • Son idóneas para células adherentes pero también se pueden emplear para cultivos en suspensión
  • La cinética de crecimiento no sufre ninguna alteración desde el cultivo en el laboratorio
  • Están disponibles en versiones de 1, 2, 10 y 40 bandejas para usar la más adecuada a cada situación
  • Apenas existe riesgo de contaminación
  • El tratamiento de la superficie Nunclon™Δ certificado garantiza unas condiciones excelentes de fijacisn y