Raspador de células, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
179693 179707
734-2132EA 1250 EUR
734-2132 734-2133
Raspador de células, Nunc™
Rascadores de células
Rascadores de células para la recolección de células disponibles en dos longitudes, con hoja ajustable para una flexibilidad de aplicación óptima. Apirogénico.
Información para pedidos: Suministrados en bolsas individuales.