VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Proveedor: VWR Collection
612-2687EA 65.9 EUR
612-2687 612-2688 612-2689 612-2690
VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Esparcidores Esparcidores de células
PP, estéril (embalaje individual) o no estéril (embalaje a granel). Prácticos y económicos, estos esparcidores de células están diseñados para simplificar el trabajo de cultivo bacteriano. El pie del esparcidor tiene una superficie completamente lisa y redondeada, libre de asperezas e imperfecciones. Permite la distribución uniforme de muestras líquidas en la superficie de las placas de agar sin perforar ni cortar el medio.
  • Lo bastante duraderas para esterilizarlas en autoclave y volver a usarlas
  • Ancho: 30 mm (azul) / 60 mm (amarillo)