VWR®, Spreaders, T-shaped
Proveedor: VWR Collection
612-2651EA 154 EUR
612-2651 612-2652 612-2653
VWR®, Spreaders, T-shaped
Esparcidores Esparcidores de células
PS, estéril. Diseñado para esparcir y dispersar líquidos en la superficie de placas de cultivo de agar. Se utiliza para realizar recuentos de UFC  bacterianas sobre placa, en agua, leche y otras muestras de líquidos.
  • Superficies lisas redondeadas para evitar cortar o agujerear el agar
  • Forma de T para asegurar que se aplique una presión uniforme al sembrar