Accessories for VWR® Protecting Covers for Clamp jaws
Proveedor: VWR Collection
241-0149EA 21.5 EUR
241-0149 241-0150 241-0151
Accessories for VWR® Protecting Covers for Clamp jaws
Abrazaderas Pinzas para uso general
These protecting covers for clamp jaws are made from red vinyl.
  • Buena estabilidad química y térmica
  • Se ajustan perfectamente pero con facilidad a las mandíbulas de la pinza
  • Protege los objetos sujetados
Adecuadas para pinzas VWR® con mandíbulas redondeadas.