Pinzas
Proveedor: BOCHEM
5404 5450 5451 5403 5401 5402 5452
241-0400EA 49.9 EUR
241-0400 241-0401 241-0402 241-1112 241-1110 241-1111 241-0403
Pinzas
Abrazaderas Pinzas para uso general
Acero inoxidable.
  • Las mandíbulas están recubiertas con una capa de corcho para la protección de los elementos que se sujeten
  • Sin nuez de fijación al soporte
  • Con tornillos de mariposa que facilitan la sujeción
DIN 12894
Certificaciones: DIN 12894