Pinzas
Proveedor: BOCHEM
5461 5462 5463
241-7188EA 19.1 EUR
241-7188 241-7189 241-7190
Pinzas
Abrazaderas Pinzas para uso general
Fundición de hierro maleable, cromado.
  • Las mandíbulas tienen recubrimiento interior de corcho para la protección de los elementos sujetados
  • Sin nuez de fijación al soporte
  • Con tornillos de mariposa para una fijación rápida y sencilla
DIN 12894
Certificaciones: DIN 12894