Burette clamps
Proveedor: BOCHEM
5416 5417
241-7196EA 74.1 EUR
241-7196 241-7197
Burette clamps
Abrazaderas Pinzas para uso general
Acero inoxidable. Para la fijación sencilla y segura de buretas.
  • Con nuez para fijación al soporte de la retorta
  • Rango de sujeción de 0 a 20 mm
  • Las mordazas están recubiertas con un revestimiento de silicona para proteger las buretas