Pinzas
Proveedor: USBECK Laborgeräte
2540 2550 2560 2570
241-7314EA 11.5 EUR
241-7314 241-7315 241-7316 241-0254
Pinzas
Abrazaderas Pinzas para uso general
Zinc fundido a presión, con recubrimiento en polvo.
  • Las mandíbulas de la pinza están recubiertas de una capa de corcho para la protección de los elementos sujetados
  • Sin nuez de fijación al soporte
  • Con tornillos de mariposa que facilitan la sujeción