VWR®, Clamps
Proveedor: VWR Collection
241-0023EA 127 EUR
241-0023 241-0037
VWR®, Clamps
Abrazaderas Pinzas para uso general
Acero inoxidable. Abrazaderas robustas y fáciles de usar.
  • Mandíbulas de regulación individual, altura de la mandíbula 16 y 25 mm
  • Con dos tornillos de cabeza moleteada de fácil manejo para la regulación individual de las mandíbulas