Pinzas, tres dientes
Proveedor: USBECK Laborgeräte
2800 2801 2802
241-7431EA 11.7 EUR
241-7431 241-7432 241-7433
Pinzas, tres dientes
Abrazaderas Pinzas para uso general
Zinc fundido a presión, con recubrimiento en polvo.
  • Los dientes de las pinzas tienen un revestimiento de plástico como protección
  • Sin nuez de fijación al soporte
  • Con tornillos de mariposa para una fijación rápida y sencilla