Pinzas para bureta
Proveedor: USBECK Laborgeräte
2841 2842
241-7451EA 23 EUR
241-7451 241-7452
Pinzas para bureta
Abrazaderas Pinzas para uso general
Zinc fundido a presión, niquelado. Para la fijación sencilla y segura de buretas.
  • Con manguito para sujeción a un trípode
  • Envergadura 0 - 40 mm
  • Las mordazas de sujeción tienen un recubrimiento de plástico para la proteger las buretas