VWR®, Clamps
Proveedor: VWR Collection
241-0013EA 244 EUR
241-0013 241-0020
VWR®, Clamps
Abrazaderas Pinzas para uso general
Aleación de aluminio Laboral.
  • Mandíbulas redondeadas recubiertas de vinilo para la protección de los elementos sujetados
  • Provistas de un tornillo de cabeza moleteada de fijación de fácil manejo