Pinzas de unión para juntas esmeriladas cónicas
Proveedor: witeg Labortechnik
0.131.310 0.131.312 0.131.314 0.131.319 0.131.324 0.131.329 0.131.345
201-7101EA 3.9 EUR
201-7101 201-7102 201-7103 201-7104 201-7105 201-7106 201-7109
Pinzas de unión para juntas esmeriladas cónicas
Abrazaderas Pinzas para juntas NS
POM, de color. Para esmerilados cónicos firmes y de ajuste seguro. Estas abrazaderas están fabricadas en plástico para evitar rayar el cristal, lo que puede ocurrir con las abrazaderas de unión metálicas convencionales.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de hasta +150 °C
  • Robustas, montaje y desmontaje sencillos