Pinzas para juntas esmeriladas cónicas estándar
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
01103514 01103529 01103519 01103524 01103545 01103599
201-1079EA 18.8 EUR
201-1079 201-1082 201-1080 201-1081 201-1083 201-1084
Pinzas para juntas esmeriladas cónicas estándar
Abrazaderas Pinzas para juntas NS
Aleación de níquel-cromo. Para conexiones de juntas esmeriladas cónicas.
  • Montaje y desmontaje fáciles y rápidos
  • Excelente resistencia química y térmica
Información para pedidos: Tornillos de sujeción opcionales disponibles.