Pinzas para tubos, PVDF, LaboPlast®
Proveedor: BURKLE
8619-0104 8619-0102 8619-0202 8619-0206 8619-0154 8619-0155 8619-0105 8619-0106 8619-0152 8619-0156 8619-0205 8619-0204
229-0608EA 36.2 EUR
229-0608 229-0607 229-0613 229-0616 229-0618 229-0611 229-0609 229-0610 229-0617 229-0612 229-0615 229-0614
Pinzas para tubos, PVDF, LaboPlast®
Abrazaderas Pinzas para tubos
PVDF, aluminio, con gancho de acero galvanizado. El tornillo de microajuste permite controlar el flujo de líquidos de forma suave y delicada, o bien detenerlo por completo. La pinza puede montarse también en las conexiones de tubo existentes. El cierre de la pinza puede abrirse en cualquier posición, sin necesidad de enroscarlo y desenroscarlo.
  • Resiste temperaturas de hasta 140 °C
  • Disponible en varios tamaños para tubos con un diámetro exterior de 1 a 20 mm
  • Disponible en 4 colores