Tapones de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292400806 292401108 292401305 292401905 292402807
201-0000EA 35.3 EUR
201-0000 201-0001 201-0002 201-0003 201-0004
Tapones de rosca, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
PBT rojo con junta recubierta de PTFE.
  • Para roscas DIN GL
  • Resiste temperaturas de hasta +180 °C
  • Autoclavable, esterilizable por calor seco