Tapones de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292391907 292392809 293382884 292391307 293382802 293382868
217-9209EA 24.8 EUR
217-9209 217-9212 215-1429 217-9208 215-1427 215-1428
Tapones de rosca, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
PP, de color, con junta.
  • Para roscas DIN-GL
  • Resiste temperaturas de hasta 140 °C
  • Autoclavables