Tapones de rosca con precinto, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
1017526 1155886
215-1101EA 31.8 EUR
215-1101 215-2445
Tapones de rosca con precinto, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
PP.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +140 °C
  • High leak tightness
Para frascos de laboratorio con rosca DIN GL 45.