Tapones de rosca Premium para frascos de laboratorio, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
1088678 1088679 1129600
215-0090EA 26.8 EUR
215-0090 215-0091 215-2856
Tapones de rosca Premium para frascos de laboratorio, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
TPCh260, incoloro.
  • Material con alta resistencia química (TPCh260), sin colorantes añadidos (se evita cualquier interferencia con el medio), resistencia térmica de –196 a +200 °C
  • Junta de silicona recubierta de PTFE
  • Vertido seguro y sin goteo gracias al anillo de vertido que se puede pedir por separado
Los tapones de rosca Premium satisfacen las más altas exigencias de almacenamiento y envasado de productos de la industria farmacéutica, química y alimentaria. Adecuados para la esterilización seca a altas temperaturas. Compatibles para todas las roscas GL25/GL 45.
Cumple la normativa USP/EP/FDA.
Identificación del lote 'Retrace code' impreso en cada producto.