Tapones de rosca para botellas cuadradas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
293031901 293032803 293033208 293033508 293011908 293012801 293021909
217-9204EA 14.9 EUR
217-9204 217-9205 217-9206 217-9207 217-9200 217-9201 217-9202
Tapones de rosca para botellas cuadradas, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
PP, rojo o azul.
  • Tapones estándar, azules, con anillo a presión para botellas de boca ancha y estrecha
  • Tapones de seguridad con válvula (el tapón de la válvula se abre con 0,1 bares de sobrepresión), para botellas de boca estrecha
  • Excelente resistencia química y térmica, antiderrames
Tapones de seguridad para botellas cuadradas de boca estrecha y ancha con rosca DIN.