Frigorífico/congelador comercial, GCV4060
Proveedor: Kautex
308-770096 310-84486 310-770097 310-84152 310-84153 308-84464
215-0098EA 395 EUR
215-0098 215-3949 215-3945 215-3946 215-3947 215-3948
Frigorífico/congelador comercial, GCV4060
Frascos Botellas de plástico
HDPE, color natural o schwarz.
  • Homologación ONU
  • Para líquidos peligrosos
  • Tres tipos de cierre diferentes
  • Cuello GL 45
  • Estanco
  • Las botellas son aptas para alimentos
  • Campo de etiquetado empotrado con tamaños de botella de 1000 y 2500 ml
  • Certificada halal
Aprobado por la ONU para líquidos. La botella incluye una tapa antipolvo para evitar la contaminación antes del llenado. Deseche la tapa antipolvo antes de taparla.