Tapas de rosca de repuesto
Proveedor: RIXIUS
8-1000-45 8-1000-68
RIXI8-1000-45EA 23.3 EUR
RIXI8-1000-45 RIXI8-1000-68
Tapas de rosca de repuesto
Tapas Tapones de botellas
PP, schwarz.
  • Muy buena resistencia química y térmica
  • Apto para botellas 215-1821 a 215-1836 y botella de cultivo 215-1861 a 215-1866
  • LUP revestimiento para un mejor sellado