Frascos de boca estrecha con rosca, SYSTEM PLUS® 32
Proveedor: TOURNAIRE-EMBALLAGE
6951S2 5076S1 4934S1 5374S1 6952S2 7133S1 7136S1 4931S1 5077S1 5240S1 5243S1 6461S1
215-2949EA 4950 EUR
215-2949 TOUR5076S1 215-2945 215-3259 TOUR6952S2 TOUR7133S1 TOUR7136S1 TOUR4931S1 TOUR5077S1 TOUR5240S1 TOUR5243S1 TOUR6461S1
Frascos de boca estrecha con rosca, SYSTEM PLUS® 32
Frascos Botellas de metal
Aluminio puro.
  • Irrompible, inodoro
  • Muy buena resistencia a la temperatura
  • A prueba de fugas con tapas de rosca a prueba de manipulaciones (se deben pedir por separado)
  • Aprobado por la ONU
Adecuados para el almacenamiento y transporte de líquidos altamente agresivos.