Conectores para tubos (repuestos) para tapones de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2159-0001 2159-0002 2159-0011 2159-0012
216-4389EA 81.5 EUR
216-4389 216-4390 216-4391 216-4392
Conectores para tubos (repuestos) para tapones de rosca, Nalgene®
Tapas Tapones de botellas
Conectores enchufables PP con espiga para manguera.
  • Muy buena resistencia química, resiste temperaturas hasta 135 °C
  • Disponible en formato recto o acodado en L
  • Acoplado y desacoplado fácil y rápido
No intercambiables entre distintos tamaños.