Tapones de apertura rápida GLS 80 para botellas de laboratorio, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
1112716 1160166 1165888 1167307 1152921
215-1788EA 36.2 EUR
215-1788 215-2085 215-2292 215-2293 215-3999
Tapones de apertura rápida GLS 80 para botellas de laboratorio, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
De PP, azul.
With lip seal
Resistente al calor hasta 140 °C, autoclavable
De fácil uso, gracias al diseño especial de la rosca sólo de requieren dos vueltas para el cierre o la apertura
Anillo de vertido de polipropileno (azul) disponible para un uso limpio y sin goteo
PSU compound, white
Con junta recubierta de politetrafluoretileno. El material usado es un compuesto especial basado en la poliacrilsulfona I. Por consiguiente, las propiedades químicas, térmicas y mecánicas del material se han mejorado considerablemente y cumplen los requisitos de los laboratorios. La junta, recubierta por ambos lados de PTFE, garantiza el cierre seguro de las botellas.
Resistentes a temperaturas de hasta 180 °C, esterilizables en autoclave
Botella GLS 80 con rosca que permite la apertura y el cierre con tres cuartos de giro
Anillo de vertido de PTFE disponible para un uso limpio y sin goteo
With PTFE coated seal. The material used is a special compound based on polyacrylsulphone. Consequently the chemical, thermal and mechanical properties of the material are noticeably improved and matched to laboratory requirements. The seal, which is coated on both sides with PTFE, ensures the bottle can be tightly closed.