Batas de laboratorio, secutex® pro, PP/PE
Proveedor: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30203-90 30204-90 30205-90
114-3433EA 8.6 EUR
114-3433 114-3434 114-3435
Batas de laboratorio, secutex® pro, PP/PE
Prendas desechables
Batas de laboratorio fabricadas con PP/PE laminado que incluyen un cuello doble, botones a presión y dos bolsillos laterales.
  • Antiestáticos
  • Sus materiales resistentes permiten que el vapor de agua se escape para una mayor comodidad
  • Protección frente a polvo y salpicaduras de líquidos agresivos
Color: blanco