VWR®, Frocks, PP, Disposable
Proveedor: VWR Collection
113-8269EA 130 EUR
113-8269 113-8270 113-8294 113-8295 113-8296
VWR®, Frocks, PP, Disposable
Prendas desechables
Frocks made from PP, with tapered collar, and either press stud fastening or zip closure.
  • Sin bolsillos
  • Costuras selladas y puños elásticos
Longitud del tamaño XL: 1100 mm; 570 mm (mangas).
Color: blanco o azul
Peso: 40 g/m²