VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Elasticated Wrist
Proveedor: VWR Collection
113-8271EA 130 EUR
113-8271 113-8272 113-8273 113-8274
VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Elasticated Wrist
Prendas desechables
Las batas de laboratorio desechables fabricadas en PP no tejido presentan un cuello de camisa con dos bolsillos. Ideales para aplicaciones no críticas.
  • Costuras unidas
  • Puños elásticos
  • Cierre con botones a presión o cremallera (113-8271)
  • Dos bolsillos
Longitud: 1020 mm; 870 mm (mangas)
Densidad: 40 g/m²
Color: blanco