VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Straight Wrist
Proveedor: VWR Collection
113-8276EA 131 EUR
113-8276 113-8277 113-8275
VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Straight Wrist
Prendas desechables
Las batas de laboratorio desechables fabricadas tejido no tejido de PP presentan un cuello cerrado con un bolsillo en el pecho. Ideales para aplicaciones no críticas.
  • Costuras unidas
  • Puños rectos
  • Cierre con botones a presión
  • Un bolsillo
Longitud: 1020 mm; 870 mm (mangas)
Densidad: 40 g/m²
Color: blanco