Batas, Tyvek® 500
Proveedor: DuPont
TYPL30SWHLG53P TYPL30SWHMD53P TYPL30SWHXL53P TYPL30SWH2X53P TYPL30SWHLG52P TYPL30SWHMD52P TYPL30SWHSM005 TYPL30SWHXL52P TYPL30SWH2X52P TYPL30SWHLG5NP TYPL30SWHMD5NP TYPL30SWHXL5NP TYPL30SWH2X5NP
113-0467EA 437 EUR
113-0467 113-0468 113-0469 113-0470 113-0471 113-0472 113-3882 113-0473 113-0474 113-0475 113-0476 113-0477 113-0478
Batas, Tyvek® 500
Prendas desechables
Estas prendas están compuestas de polietileno de alta densidad hilado por flash, proporcionando un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (hasta 1 micrón de tamaño).
  • La tela es de muy bajo revestimiento
  • Con cuello y costuras internas cosidas
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
  • PL30 con puños rectos, PL309 + PL30NP con puños elásticos (sin túnel)
  • Disponible con cierre de cremallera o botón de presión, con o sin bolsillos
Las aplicaciones típicas incluyen: manejo farmacéutico, protección química, reducción/remediación de plomo y asbesto, mantenimiento general/operaciones, pintura en aerosol y limpieza general.
Color: blanco
Cat. I
Certificaciones: (UE) 2016/425; ropa de protección química parcial del cuerpo, Categoría III, Tipo PB [6-B]; EN 14126 (barrera a los agentes infecciosos).
Envase: 50 por caja, empaquetado a granel.