Chaquetas, Tyvek® 500, modelo PP33
Proveedor: DuPont
TYPP33SWHLG005 TYPP33SWHMD005 TYPP33SWHXL005 TYPP33SWH2X005
113-3885EA 541 EUR
113-3885 113-3884 113-3886 113-3887
Chaquetas, Tyvek® 500, modelo PP33
Prendas desechables
Estas chaquetas están hechas de Tyvek®, una tela PE de alta densidad hilada con flash. El Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (hasta 1 micrón de tamaño).
  • Tejido libre de pelusa
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en ambos lados
  • Con capucha y cierre de cremallera
  • Costuras cosidas (internas)
Las aplicaciones típicas incluyen: manejo farmacéutico, protección química, reducción/remediación de plomo y asbesto, mantenimiento general/operaciones, pintura en aerosol y limpieza general.
Color: Blanco
Certificaciones: (UE) 2016/425; ropa de protección química parcial de cuerpo, cat III, Tipo PB [6-B]; EN 14126.
Envase: 50 por caja, empaquetado a granel.