Velos, Kimtech™ M7, PE
Proveedor: KIMBERLY CLARK
62757 62751
111-0384EA 106 EUR
111-0384 113-0929
Velos, Kimtech™ M7, PE
Máscaras Máscaras para salas limpias
Velo personal de un solo uso diseñado para adaptarse a la mayoría de los sistemas de prendas.
  • Fabricado con película de PE transpirable que deja poca pelusa
  • Bandas tejidas para la cabeza o cierres a presión
  • Diseñado para su uso en salas blancas donde actualmente se usan mascarillas reutilizables
Adecuado para salas limpias ISO clase 7 o superior.
Envase: 25 máscaras en cada bolsa doble, 6 bolsas por caja.