Máscara para sala limpia, Kimtech™ M3, PE
Proveedor: KIMBERLY CLARK
62470_B 62483 62467 62494 62470
113-0345EA 231 EUR
113-0345 113-0347 111-9008 111-0365 113-8201
Máscara para sala limpia, Kimtech™ M3, PE
Máscaras Máscaras para salas limpias
Mascarillas estériles irradiadas con rayos gamma adecuadas para su uso en entornos Clase 1, ISO 3, M1.5.
  • Capa exterior de polietileno transpirable para protección contra contaminación
  • Forro y material del filtro de poliéster estéril
  • ≥89% de eficacia en el filtrado de bacterias y ≥90% de eficacia en el filtrado de partículas
Envase: Todas las máscaras están envasadas de forma individual, en bolsa doble.