VWR®, Máscaras higiénicas, triple capa de tejido no tejido de PP
Proveedor: VWR Collection
113-0714EA 6.2 EUR
113-0714 113-0716 113-8927 113-8928
VWR®, Máscaras higiénicas, triple capa de tejido no tejido de PP
Máscaras Máscaras para higiene
Máscaras faciales hechas de PP no tejido de 3 capas con un puente nasal y lazos o lazos para las orejas.
  • Sin látex
  • Eficacia de filtrado de bacterias: 90%
  • Eficacia de filtrado de partículas: 98,5%
  • Tamaño de partículas: 0,1 µm
  • Solo para uso industrial y sala limpia. No usar para protección frente a COVID-19
  • Este producto no es un dispositivo médico o para uso médico o clínico según el Reglamento (UE) 2017/745/Directiva 93/42/CEE
  • Este producto no es un equipo de protección individual (EPI) según el Reglamento (EU) 2016/425
Densidad: 20 g/m² (capa anterior); 25 g/m² (capa posterior); 20 g/m² (capa central).