Cubrezapatos, Tyvek® 500, modelos POS0 / POSA
Proveedor: DuPont
TYPOS0SWH00040 TYVPOSASWH3602 TYVPOSASWH4202
113-0491EA 382 EUR
113-0491 113-0492 113-0493
Cubrezapatos, Tyvek® 500, modelos POS0 / POSA
Prendas desechables
Especialmente diseñadas para usar con ropa Tyvek®, estas fundas de calzado Tyvek® 500 pueden ayudar a ofrecer una protección mejorada para las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas.
  • Tejido libre de pelusa
  • Tobillo elástico
  • Costuras internas cosidas
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados (excluye la suela antideslizante)
  • Hay dos estilos disponibles: Con o sin suela antideslizante
Tyvek® is composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 µm in size). Typical applications include pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up, amongst many others.
Peso: 41 g/m²
Talla única.
Certificaciones: (EU) 2016/425; Cat III, Tipo PB [6-B]; EN 14126.
Envase: Los modelos POS0 y POSA vienen en 200 y 400 por caja en envases a granel respectivamente.